Få mere at vide
Arizona Residual Solvents Mixture Kit 499 3-7500 μg/mL in N,N-Dimethylacetamide, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319157
Skift visning
Mængde:
10 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319157 10 x 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30319157 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREK50000499DA
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 75-83-2, 79-29-8, 78-78-4, 107-83-5, 96-14-0, 108-21-4
Mængde 10 x 1 ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix N,N-Dimethylacetamide