Få mere at vide
Sartorius Arium™ Slangeforlængersæt
Artikelnummer. 17214233 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Arium Smart Station Ultrapure Water
Arium™ Smart Station rent vand
Pakningsstørrelse:
1 enhed
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
17214233 Arium Smart Station Ultrapure Water 1 enhed
17204233 Arium™ Smart Station rent vand -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17214233 Leverandør Sartorius Leverandørnr. H2OATESUP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.00 DKK
    1622.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 87.75 DKK
    5% Slukket
På lager
Forlængersæt (4 m) til Arium™ Smart Station, bruges til ukompliceret forlængelse af forbindelse mellem Arium™ Smart Station og tilsluttet vandsystem
  • Forlænget slangesæt brugt til Smart Station ultrapure og ren til ukompliceret forlængelse af standard leveret slangesæt
  • Driftsområdet kan nemt øges fra 2 til 4 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Arium Smart Station Ultrapure Water
Type Slanger