Beskrivelse
- Forlænget slangesæt brugt til Smart Station ultrapure og ren til ukompliceret forlængelse af standard leveret slangesæt
- Driftsområdet kan nemt øges fra 2 til 4 m
Tekniske data
Tekniske data
| Farve (samlet) | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | Arium™ Smart Station rent vand |
| Type | Slanger |