Få mere at vide
Sartorius Arium™ Smart Station OP
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7221160 Shop alle Sartorius produkter
Type:
Fjernbetjent dispenser
Fjerndispenserstøtte
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 17284233
Brand: Sartorius H2OARSTUPT
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Arium™ Smart Station fleksibel fjernbetjeningsdispenser til ultrarent vand
  • Højdejusterbar display/dispenseringsstation til dispensering af Type 1 ultrarent vand
  • Kompakt design til nem og pladsbesparende integration i laboratoriemiljøet
  • Intuitivt touch-aktiveret farvedisplay med direkte adgang til vigtige funktioner
  • Fleksibel og trinløs højdejustering til at fylde beholdere og bægre i forskellige størrelser
  • Ergonomisk design kan optimeres til højre- eller venstrehåndsbetjening
  • Nøjagtig volumedispensering for hurtig og præcis buffer og prøveforberedelse
  • Justerbar, stænkfri flowhastighed fra dråbe-for-dråbe til 2 l/min
Udstyr leveret:
  • Display/dispenseringsenhed med stativ
  • Strømforsyning inklusive:
    • IEC stik
    • Tilslutningssæt
Til beregnet brug med:
  • Arium™ Bagtank
  • Arium™ Pro
  • Arium™ Komfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 L
Fodervandsovervågning Nej
Fødevandskilde Ultrapure
Flowhastighed Op til 2 l/min.
Produkt Vandtype Ultrapure (Type 1)
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning Nej
Type Fjernbetjent dispenser
Vise Touch display