Få mere at vide
Sartorius Arium™ Smart Station OP
Shop alle Sartorius produkter
Type:
Fjernbetjent dispenser
Fjerndispenserstøtte
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Beskrivelse
- Højdejusterbar display/dispenseringsstation til dispensering af Type 1 ultrarent vand
- Kompakt design til nem og pladsbesparende integration i laboratoriemiljøet
- Intuitivt touch-aktiveret farvedisplay med direkte adgang til vigtige funktioner
- Fleksibel og trinløs højdejustering til at fylde beholdere og bægre i forskellige størrelser
- Ergonomisk design kan optimeres til højre- eller venstrehåndsbetjening
- Nøjagtig volumedispensering for hurtig og præcis buffer og prøveforberedelse
- Justerbar, stænkfri flowhastighed fra dråbe-for-dråbe til 2 l/min
Udstyr leveret:
- Display/dispenseringsenhed med stativ
- Strømforsyning inklusive:
- IEC stik
- Tilslutningssæt
Til beregnet brug med:
- Arium™ Bagtank
- Arium™ Pro
- Arium™ Komfort
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 L |
| Fodervandsovervågning | Nej |
| Fødevandskilde | Ultrapure |
| Flowhastighed | Op til 2 l/min. |
| Produkt Vandtype | Ultrapure (Type 1) |
| TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning | Nej |
| Type | Fjernbetjent dispenser |
| Vise | Touch display |