Få mere at vide
Sartorius Arium™ Smart Station PW
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17264233 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Type:
Fjernbetjent dispenser
Fjerndispenserstøtte
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type
17264233 Fjernbetjent dispenser
17254233 Fjerndispenserstøtte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17264233 Leverandør Sartorius Leverandørnr. H2OARSTPT
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Arium™ Smart Station fleksibel fjernbetjeningsdispenser til rent vand
  • Højdejusterbar display/dispenseringsstation til dispensering af rent vand
  • Kompakt design til nem og pladsbesparende integration i laboratoriemiljøet
  • Intuitivt touch-aktiveret farvedisplay med direkte adgang til vigtige funktioner
  • Fleksibel og trinløs højdejustering til at fylde beholdere og bægre i forskellige størrelser
  • Ergonomisk design kan optimeres til enten højre- eller venstrehåndsbetjening
  • Nøjagtig volumedispensering for hurtig og præcis buffer og prøveforberedelse
  • Justerbar, stænkfri flowhastighed fra dråbe-for-dråbe til 2 l/min
Udstyr leveret:
  • Display/dispenseringsenhed med vægbeslag
  • Strømforsyning inklusive:
    • IEC stik
    • Tilslutningssæt
Til beregnet brug med:
  • Arium™ Bagtank
  • Arium™ Pro
  • Arium™ Komfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 L
Fodervandsovervågning Nej
Fødevandskilde Ren
Flowhastighed Op til 2 l/min.
Produkt Vandtype Rent vand
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning Nej
Type Fjernbetjent dispenser
Vise Touch display