Beskrivelse
RO-modulerne er designet til at producere op til 380 liter RO-permeatvand om dagen. De lavenergiske TFC-membraner kræver mindre energi (tryk) for at producere en større mængde vand/time end sammenlignelige membraner af samme størrelse. Dette reducerer driftsomkostningerne ved at forbruge mindre strøm.
RO-modulerne producerer typisk mere end 50 % permeatgenvinding, som sparer vand, mens de stadig giver 99 % eller mere saltafvisning. Hver gang systemerne lukker ned med en fuld tank, tilbageskylles RO-membranerne med permeatvand. Tilbageskylning med RO-permeatvand fjerner partikler og potentielle kalkdannende salte fra membranoverfladen, hvilket fremmer længere levetid og reducerer systemvedligeholdelse.
Denne tilbageskylningsoperation gør det muligt at opbevare RO-membranerne i RO-permeatvand i stedet for føde- eller ledningsvand mellem serviceoperationerne, hvilket forlænger membranens levetid. Ved opstart vil systemet producere permeatvand af højere kvalitet sammenlignet med konventionelle systemer, der lagrer membraner i fødevand.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Omvendt osmose moduler |
| Til brug med (applikation) | Vandrensning |
| Materiale | Polypropylenhus, polyamidmembran |
| Højde (metrisk) | 30,8 cm |
| Diameter (metrisk) | 7.8 cm |
| Vægt (metrisk) | 0.468 kg |