Beskrivelse
RO-modulerne muliggør typisk høje genvindingsrater. Dette optimerer vandforbruget, mens der stadig bevares mindst op til 98 % af ionerne. Takket være tilbageskylningen med permeat fjernes partikler og salte fra overfladen af membranen. Dette resulterer i længere levetid og lavere systemvedligeholdelsesomkostninger. Derudover giver denne tilbageskylningsfunktion ved genstart af systemet mulighed for øjeblikkelig dispensering af vand af høj kvalitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Arium Advance EDI, Arium Comfort II |
| Type | Omvendt osmose moduler |
| Til brug med (applikation) | Vandrensning |
| Inkluderer | 1 RO-modul |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 30.8 cm |
| Diameter (metrisk) | 7.8 cm |
| Vægt (metrisk) | 0.468 kg |
| Frekvens | Arium Comfort II |