Få mere at vide
Beschreibung
RO-modulerne muliggør typisk høje genvindingsrater. Dette optimerer vandforbruget, mens der stadig bevares mindst op til 98 % af ionerne. Takket være tilbageskylningen med permeat fjernes partikler og salte fra overfladen af membranen. Dette resulterer i længere levetid og lavere systemvedligeholdelsesomkostninger. Derudover giver denne tilbageskylningsfunktion ved genstart af systemet mulighed for øjeblikkelig dispensering af vand af høj kvalitet.
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Omvendt osmose moduler |
| Til brug med (applikation) | Vandrensning |
| Inkluderer | 2 RO-moduler |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 30.8 cm |
| Diameter (metrisk) | 7.8 cm |
| Vægt (metrisk) | 0.468 kg |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.