Få mere at vide
Sartorius™ arium™ Forbehandlingspatron
Artikelnummer. 15648938 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
arium™ systemer
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
15648938 arium™ systemer
1 options
Artikelnummer. 15648938 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. H2OCPFAD1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3125.00 DKK
    2966.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 158.01 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Til filtrering af vand i laboratorievandsystemer.
  • Tilbehørsartikel
  • Til brug med arium laboratorievandsystemer
  • Hjælper til applikationer som HPLC, ionkromatografi, TOC-analyse, PCR, elektroforese, fotometri og mange flere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Fødevandskilde Elix, RiOs
Materiale Polypropylen
Oprensningsmetode Aktivt kul
Harpiks type Aktivt kul
Til brug med (applikation) Laboratorievandfiltrering
Til brug med (udstyr) arium™ systemer
Type Patron