Få mere at vide
Sartorius arium™ mini UV-lampe (185∣ 254nm)
Artikelnummer. 15515153 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
arium mini og arium mini plus Ultrapure Vandsystemer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15515153 arium mini og arium mini plus Ultrapure Vandsystemer Hver
1 options
Artikelnummer. 15515153 Leverandør Sartorius Leverandørnr. H2OCEL1
På lager
Til brug med arium mini og arium mini plus Ultrapure Vandsystemer
  • Ultrapure vand, fri for TOC
  • Vandret installation, optimeret temperaturgradient
  • Effektiv nedbrydning af organiske forbindelser
  • Forhindrer vækst af mikroorganismer
  • Nem udskiftning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype UV lampe
Til brug med (udstyr) arium mini og arium mini plus Ultrapure Vandsystemer
Bølgelængde 185/254 nm