Få mere at vide
Sartorius arium™ mini plus forbehandlingspatron
Artikelnummer. 15525153 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Højde (engelsk):
10,2 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (engelsk) Pakningsstørrelse
15525153 10,2 tommer Hver
1 options
Artikelnummer. 15525153 Leverandør Sartorius Leverandørnr. H2OCPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2880.00 DKK
    2653.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 226.07 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Til brug med arium mini plus Ultrapure Vandsystem
  • Beskyttelse til behandling af fodervand
  • Hurtig og effektiv adsorption af urenheder gennem højkvalitets aktiveret
  • Effektiv katalysator til fjernelse af oxidationsmidler såsom klor
  • Effektive omvendt osmose membraner, optimeret vandforbrug
  • Lavenergimembraner til økologisk og økonomisk drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Sartorius arium™ mini plus Ultrapure Vandsystemtilbehør, forbehandlingspatron
Volumen 7.7 lb.
Fødevandskilde Tryk på
Materiale Polypropylen
Oprensningsmetode Aktivt kul
Harpiks type Aktivt kul
Filtertype Katalytisk aktivt kul, sfærisk
Til brug med (udstyr) arium mini plus Ultrapure Vandsystem
Type Forbehandlingspatron
Bredde (engelsk) 7 tommer
Bredde (metrisk) 18 cm
Højde (engelsk) 10,2 tommer
Højde (metrisk) 26 cm
Dybde (engelsk) 4,3''
Dybde (metrisk) 11 cm
Vægt (engelsk) 7.7 lb.
Vægt (metrisk) 3.5 kg