Få mere at vide
Sartorius arium™ mini 5 liters taske
Artikelnummer. 15505153 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Arium Mini og Arium Mini-plus Ultrapure Vandsystemer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15505153 Arium Mini og Arium Mini-plus Ultrapure Vandsystemer Hver
1 options
Artikelnummer. 15505153 Leverandør Sartorius Leverandørnr. H2OCBS5S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.00 DKK
    498.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 28.95 DKK
    5% Slukket
På lager
Til brug med arium mini og arium mini plus Ultrapure Vandsystemer
  • Nem og hurtig udskiftning af arium taske
  • Enkelt poseskift på mindre end 5 min.
  • Ingen brug af rengøringsmidler nødvendig, mere brugersikker
  • Optimerer opbevaring af rent vand på grund af lukket system
  • Materiale undgår permanent biofilm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 L
Oversigt Sartorius arium™ mini Ultrapure Vandsystemtilbehør, opbevaringstaske
Til brug med (udstyr) Arium Mini og Arium Mini-plus Ultrapure Vandsystemer
Type Taske, 5 L
Materiale S71, 6-lags højgasbarrierefilm
Bredde (engelsk) 12,9 tommer
Bredde (metrisk) 33 cm
Højde (engelsk) 15,7 tommer
Højde (metrisk) 40 cm