Få mere at vide
Sartorius Mini Plus Ultrapure Vandsystem
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15545153 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Flowhastighed:
1 l/min.
2 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
15545153 2 l/min. Hver
15535153 1 l/min. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15545153 Leverandør Sartorius Leverandørnr. H2OMAUVT
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Ultrapure vandsystem udviklet til at give ASTM Type 1 og Type 3 vand. Sartorius arium™ Mini Plus Ultrapure Water System bruger en forbehandlingspatron, der kombinerer aktivt kul med omvendt osmose.
  • Enkel poseudskiftning på mindre end 5 minutter
  • Der kræves ingen rengøringsmidler
  • Optimeret renhed, på grund af lukket system, undgår en permanent biofilm
  • Intuitiv menunavigation med højkvalitets glasberøringsdisplay, udviklet gennem kundeundersøgelse
  • Producere ASTM Type 1 ultrarent (18,2 MOhm) / Type 3 rent vand (8L/h)
  • Lille fodaftryk, kun 28 cm i bredden
  • Volumen dispensere fra 50mL
  • Leverer en flowhastighed på 1 liter pr. minut
  • Intuitiv menunavigation
  • Integreret Bagtank teknologi
    • 5L taske lavet af proprietært materiale S71
    • Oprindeligt udviklet til den farmaceutiske industri
    • Kvalitet og sammensætning giver dig mulighed for optimalt at opbevare dit forbehandlede vand til produktion af Type 1 ultrarent vand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakterieindhold <1 CFU/l
Fødevandstilslutning 3/8 tommer
Fodervandsovervågning Nej
Fødevandskilde Tryk på
Flowhastighed 2 l/min.
Produkt Vandtype Type 1 og 3
Fjernbetjent dispenser Nej
Resistivitet 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning < 5 ppb
Total organisk kulstof <10 ppb
Inkluderer Integreret UV-lampe (185/254nm), Netledning
Montering Bordplade
Spænding 100 til 240 V
Daglig output 100 L
Endotoksin koncentration <0,001 EU/ml med en terminal ultrafiltreringspatron
Produkttype Vandrensningssystem