Beskrivelse
- Enkel poseudskiftning på mindre end 5 minutter
- Der kræves ingen rengøringsmidler
- Optimeret renhed, på grund af lukket system, undgår en permanent biofilm
- Intuitiv menunavigation med højkvalitets glasberøringsdisplay, udviklet gennem kundeundersøgelse
- Producere ASTM Type 1 ultrarent (18,2 MOhm) / Type 3 rent vand (8L/h)
- Lille fodaftryk, kun 28 cm i bredden
- Volumen dispensere fra 50mL
- Leverer en flowhastighed på 1 liter pr. minut
- Intuitiv menunavigation
- Integreret Bagtank teknologi
- 5L taske lavet af proprietært materiale S71
- Oprindeligt udviklet til den farmaceutiske industri
- Kvalitet og sammensætning giver dig mulighed for optimalt at opbevare dit forbehandlede vand til produktion af Type 1 ultrarent vand
Tekniske data
Tekniske data
| Bakterieindhold | <1 CFU/l |
| Fødevandstilslutning | 3/8 tommer |
| Fodervandsovervågning | Nej |
| Fødevandskilde | Tryk på |
| Flowhastighed | 1 l/min. |
| Produkt Vandtype | Type 1 og 3 |
| Fjernbetjent dispenser | Nej |
| Resistivitet | 18,2 Mohm.cm |
| TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning | <10 ppb (< 5 ppb med en UV-lampe med dobbelt bølgelængde) |
| Total organisk kulstof | <10 ppb |
| Vis mere |