Få mere at vide
Sartorius Arium™ Mini Extend Ultrapure Vandsystem
Artikelnummer. 30057367 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Model-:
Arium Mini Essential med UV
Arium Mini Essential uden UV
Arium Mini Plus med UV
Arium Mini Plus uden UV
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
30057367 Arium Mini Plus uden UV
30057366 Arium Mini Plus med UV
30057368 Arium Mini Essential uden UV
30057365 Arium Mini Essential med UV
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30057367 Leverandør Sartorius Leverandørnr. H2OMART
Besparelser på analyse af spildevand
Brug rabatkode 28023
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kompakt Arium™ Minilaboratorievandsystemer er designet til type 1 ultrarent vandbehov på 10 l/dag og er ideelle til brug ved forberedelse af buffere, medier og prøver, både i biovidenskabelige applikationer og i analytiske laboratorieprocedurer.
  • Fleksibel: Forskellige versioner til forskellige indløbsvand og tilslutningsmuligheder samt ønsket vandudtag
  • Kompakt: Pladsbesparende med en bredde på kun 28 cm (+ 9 cm for versioner med påsat dispenseringsenhed)
  • Intuitivt: Farveberøringsskærm med direkte adgang til alle vigtige informationer og dispenseringsmuligheder
  • Innovativt: Afhængigt af systemtypen sparer vores unikke Bagtank-teknologi tid, da der ikke kræves en intensiv tankrensning med farlige stoffer
  • Pålidelig: Leverer konsekvent høj vandkvalitet for pålidelige og reproducerbare resultater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakterieindhold <1 CFU/l
Fødevandstilslutning 3/8 tommer
Fodervandsovervågning Nej
Fødevandskilde Tryk på
Flowhastighed 1 l/min.
Produkt Vandtype Type 1 og 3
Fjernbetjent dispenser Ekstraudstyr
Resistivitet 18,2 MΩ x cm
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning Nej
Model- Arium Mini Plus uden UV
Daglig output 1 til 10 L
Endotoksin koncentration <0,001 EU/ml med en terminal ultrafiltreringspatron
Produkttype Vandrensningssystem