Få mere at vide
Sartorius Arium™ Mini Extend Ultrapure Vandsystem
Artikelnummer. 30057365 Shop alle Sartorius produkter
Model-:
Arium Mini Essential med UV
Arium Mini Essential uden UV
Arium Mini Plus med UV
Arium Mini Plus uden UV
Artikelnummer. 30057365
Brand: Sartorius H2OMURUVT
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kompakt Arium™ Minilaboratorievandsystemer er designet til type 1 ultrarent vandbehov på 10 l/dag og er ideelle til brug ved forberedelse af buffere, medier og prøver, både i biovidenskabelige applikationer og i analytiske laboratorieprocedurer.
  • Fleksibel: Forskellige versioner til forskellige indløbsvand og tilslutningsmuligheder samt ønsket vandudtag
  • Kompakt: Pladsbesparende med en bredde på kun 28 cm (+ 9 cm for versioner med påsat dispenseringsenhed)
  • Intuitivt: Farveberøringsskærm med direkte adgang til alle vigtige informationer og dispenseringsmuligheder
  • Innovativt: Afhængigt af systemtypen sparer vores unikke Bagtank-teknologi tid, da der ikke kræves en intensiv tankrensning med farlige stoffer
  • Pålidelig: Leverer konsekvent høj vandkvalitet for pålidelige og reproducerbare resultater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakterieindhold <1 CFU/l
Daglig output 1 til 10 L
Endotoksin koncentration <0,001 EU/mL med en terminal ultrafiltreringspatron
Fødevandstilslutning 3/8 tommer
Fodervandsovervågning Nej
Fødevandskilde Destilleret, DI, RO, EDI
Flowhastighed 1 l/min.
Produkt Vandtype Type 1
Fjernbetjent dispenser Ekstraudstyr
Resistivitet 18,2 MΩ x cm
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning < 5 ppb
Total organisk kulstof ≤5 ppb
Type Vandrensningssystem
Model- Arium Mini Essential med UV