Få mere at vide
Sartorius arium™ mini kompakt Ultrapure Vandsystem
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15565153 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Total organisk kulstof:
<10 ppb
<5 ppb
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Total organisk kulstof Pakningsstørrelse
15565153 <5 ppb Hver
15555153 <10 ppb Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15565153 Leverandør Sartorius Leverandørnr. H2OMMUVT
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
De arium mini kompakt ultrarent vandsystem udviklet til at levere ASTM Type 1 vandkvalitet. Standardversionen arium mini er uafhængig af fast installeret vandhane. Kat. nr. 14-559-041 tilbyder en integreret UV-lampe (185 / 254nm) for at reducere TOC ned til< 5 ppb.
  • Enkelt poseskift på mindre end 5 min.
  • Ingen brug af rengøringsmidler nødvendig
  • Optimeret renhed, på grund af lukket system, undgår permanent biofilm
  • Intuitiv menunavigation med højkvalitets glas touch-display, udviklet gennem kundeundersøgelse
  • Lille fodaftryk 28 cm (11 tommer) bredde
  • Volumen dispensere fra 50mL
  • Til generelle og analytiske anvendelser ved et dagligt behov <10L
  • Fodervand tilført systemet via den medfølgende beholder, fyldt med forbehandlet vand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt arium™ mini med UV-lampe Ultrapure Vandsystem
Bakterieindhold <1 CFU/l
Fødevandstilslutning 3/8 tommer
Fodervandsovervågning Nej
Fødevandskilde Destilleret, DI, RO, EDI
Flowhastighed 1 l/min.
Produkt Vandtype Type 1
Fjernbetjent dispenser Nej
Resistivitet 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning < 5 ppb
Total organisk kulstof <5 ppb
Inkluderer Integreret UV-lampe (185/254nm), Netledning
Montering Bordplade
Spænding 100 til 240 V
Daglig output 100 L
Endotoksin koncentration <0,001 EU/ml med en terminal ultrafiltreringspatron
Produkttype Vandrensningssystem