Få mere at vide
Sartorius arium™ komfort II ASTM 1, 2 kombinerede vandrensningssystemer uden UV-lampe, TOC-monitor
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16495354 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Flowhastighed:
10 l/time
5 l/time
Montering:
Bordplade
Væg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Montering unitSize
16495354 5 l/time Bordplade -
14871382 10 l/time Bordplade Hver
14851382 10 l/time Væg Hver
3 options
Artikelnummer. 16495354
Brand: Sartorius H2OII1T
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug Sartorius arium™ komfort I Kombineret System til produktion ASTM Type 1 ultrarent vand og Type 2 rent vand.
  • Udstyret med nyeste EDI-teknologi og unikt patronsæt
  • Innovativ iJust-teknologi optimerer produktets vandkvalitet
  • Touch-display med intuitiv menunavigation
  • Kompakt design med SD-kortplads
  • Udfører elektrokemisk deionisering i tredje rensningstrin
  • Pålidelig og sikker fjernelse af forurening indeholdt i fødevand
  • Arium software styrer ventil på koncentratudløb svarende til måledata for CaCO 3 og CO 2
Fordele
  • Optimeret, økonomisk vandforbrug
  • Førsteklasses produkt-vandkvalitet til enhver tid
  • Garanteret længere levetid for downstream ultrarent vandsystemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakterieindhold <1 CFU/l
Fødevandstilslutning 3/8 tommer
Fodervandsovervågning Nej
Fødevandskilde Tryk på
Flowhastighed 5 l/time
Produkt Vandtype Type 1 og 2
Fjernbetjent dispenser Nej
Resistivitet 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning < 5 ppb
Total organisk kulstof <5 ppb
Fødevandstryk 2,0 til 6,9 bar
Fødevandstemperatur (metrisk) 2 °C til 30 °C
Til brug med (applikation) HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, Ionkromatografi, TOC-analyse, Fotometri, Mikrobiologiske medier og reagenser, Histologi, LISA, RIA
Fugtighedsområde 80%
Montering Bordplade
Partikelstørrelse <1mL
Oprensningsmetode Adsorption ved hjælp af sfærisk aktivt kul, katalysator, omvendt osmose, elektrokemisk deionisering, valgfri slutpartikel og sterilfiltrering
Turbiditet <1 NTU
Bredde (engelsk) 17 tommer
Bredde (metrisk) 43.5 cm
Højde (engelsk) 19,7 tommer
Højde (metrisk) 50.1 cm
Dybde (engelsk) 18,7 tommer
Dybde (metrisk) 47.6 cm
Vægt (engelsk) 61,7 lb. (Tom); 79,3 lb. (drift)
Vægt (metrisk) 28 kg (tom); 36 kg (drift)
Elektriske krav 100/240 VAC (+/-10 %) 50/60 Hz 130 VA (maks.)
Daglig output 120 L
Endotoksin koncentration <0,001 EU/mL med en terminal ultrafiltreringspatron
Produkttype Vandrensningssystem