Få mere at vide
Sartorius arium™ komfort II ASTM 1, 2 kombinerede vandrensningssystemer med UV-lampe
Shop alle Sartorius produkter
Beskrivelse
- Udstyret med nyeste EDI-teknologi og unikt patronsæt
- Innovativ iJust-teknologi optimerer produktets vandkvalitet
- Touch-display med intuitiv menunavigation
- Kompakt design med SD-kortplads
- Udfører elektrokemisk deionisering i tredje rensningstrin
- Pålidelig og sikker fjernelse af forurening indeholdt i fødevand
- arium software styrer ventil på koncentratudløb svarende til måledata for CaCO 3 og CO 2
- Fås som bænksystem til enhver laboratoriearbejdsstation og vægmonteret med integreret vægbeslag
Fordele
- Optimeret, økonomisk vandforbrug
- Førsteklasses produkt-vandkvalitet til enhver tid
- Garanteret længere levetid for downstream ultrarent vandsystemer
At installere arium™ comfort II som indbygget enhed til tilførsel af type II rent vand ved flowhastigheder på 5L/time, bestil venligst tilsvarende bænksystem og ombygningssæt H2O-ACK-D
Tekniske data
Tekniske data
| Bakterieindhold | <1 CFU/l |
| Fødevandstilslutning | 3/8 tommer |
| Fodervandsovervågning | Nej |
| Fødevandskilde | Tryk på |
| Flowhastighed | 10 l/time |
| Produkt Vandtype | Type 1 og 2 |
| Fjernbetjent dispenser | Nej |
| Resistivitet | 18,2 Mohm.cm |
| Total organisk kulstof | <2 produkt vand,< 50 fødevand |
| Fødevandstryk | 2,0 til 6,9 bar |
| Vis mere |