Få mere at vide
Sartorius arium™ trøste I ASTM 1, 3 kombinerede vandrensningssystemer uden UV-lampe, TOC-monitor
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16313076 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Flowhastighed:
16 l/time
8 l/time
Montering:
Bordplade
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Montering
16313076 16 l/time Bordplade
16303076 8 l/time Bordplade
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16313076 Leverandør Sartorius Leverandørnr. H2OI2T
Brug Sartorius arium™ komfort I Kombineret System til produktion ASTM Type 1 ultrarent vand og Type 3 rent vand.
  • Unikt patronsæt til produktion af ultrarent vand af højeste kvalitet
  • Innovativ iJust-teknologi optimerer produktets vandkvalitet
  • Touch-display med intuitiv menunavigation
  • Kompakt design med SD-kortplads
  • Reproducerbare og pålidelige resultater
  • arium software styrer ventil på koncentratudløb svarende til måledata for CaCO 3 og CO 2
  • Fås som bænksystem til enhver laboratoriearbejdsstation og vægmonteret med integreret vægbeslag
Fordele
  • Optimeret, økonomisk vandforbrug
  • Førsteklasses produkt-vandkvalitet til enhver tid
  • Garanteret længere levetid for downstream ultrarent vandsystemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakterieindhold <1 CFU/l
Fødevandstilslutning 3/8 tommer
Fodervandsovervågning Nej
Fødevandskilde Tryk på
Flowhastighed 16 l/time
Produkt Vandtype Type 1 og 3
Fjernbetjent dispenser Nej
Resistivitet 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning < 5 ppb
Total organisk kulstof <5 ppb
Fødevandstryk 2,0 til 6,9 bar
Fødevandstemperatur (metrisk) 2 °C til 30 °C
Til brug med (applikation) HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, ionkromatografi, TOC-analyse, fotometri, bufferopløsninger, fødevand til laboratorieudstyr, såsom autoklaver, glasvaskere osv.
Fugtighedsområde 80%
Inkluderer UV lampe
Montering Bordplade
Partikelstørrelse <1mL
Oprensningsmetode Adsorption af sfærisk aktivt kul, katalysator, omvendt osmose, deionisering, UV-stråling, valgfri slutpartikel og sterilfiltrering
Turbiditet <1 NTU
Bredde (engelsk) 17 tommer
Bredde (metrisk) 43.5 cm
Højde (engelsk) 19,7 tommer
Højde (metrisk) 50.1 cm
Dybde (engelsk) 18,7 tommer
Dybde (metrisk) 47.6 cm
Vægt (engelsk) 68,3 lb. (drift); 50,7 lb. (Tom)
Vægt (metrisk) Ca. 31 kg (drift); 23 kg (tom)
Elektriske krav 100/240 VAC (+/-10 %) 50/60 Hz 130 VA (maks.)
Daglig output 120 L
Endotoksin koncentration <0,001 EU/mL med en terminal ultrafiltreringspatron
Produkttype Vandrensningssystem