Få mere at vide
Sartorius arium™ trøste I ASTM 1, 3 kombinerede vandrensningssystemer uden UV-lampe, TOC-monitor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16303076 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Flowhastighed:
16 l/time
8 l/time
Montering:
Bordplade
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Montering
16303076 8 l/time Bordplade
16313076 16 l/time Bordplade
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16303076 Leverandør Sartorius Leverandørnr. H2OI1T
Brug Sartorius arium™ komfort I Kombineret System til produktion ASTM Type 1 ultrarent vand og Type 3 rent vand.
  • Unikt patronsæt til produktion af ultrarent vand af højeste kvalitet
  • Innovativ iJust-teknologi optimerer produktets vandkvalitet
  • Touch-display med intuitiv menunavigation
  • Kompakt design med SD-kortplads
  • Reproducerbare og pålidelige resultater
  • arium software styrer ventil på koncentratudløb svarende til måledata for CaCO 3 og CO 2
  • Fås som bænksystem til enhver laboratoriearbejdsstation og vægmonteret med integreret vægbeslag
Fordele
  • Optimeret, økonomisk vandforbrug
  • Førsteklasses produkt-vandkvalitet til enhver tid
  • Garanteret længere levetid for downstream ultrarent vandsystemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bakterieindhold <1 CFU/l
Fødevandstilslutning 3/8 tommer
Fodervandsovervågning Nej
Fødevandskilde Tryk på
Flowhastighed 8 l/time
Produkt Vandtype Type 1 og 3
Fjernbetjent dispenser Nej
Resistivitet 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning < 5 ppb
Total organisk kulstof <5 ppb
Fødevandstryk 2,0 til 6,9 bar
Fødevandstemperatur (metrisk) 2 °C til 30 °C
Til brug med (applikation) HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, ionkromatografi, TOC-analyse, fotometri, bufferopløsninger, fødevand til laboratorieudstyr, såsom autoklaver, glasvaskere osv.
Fugtighedsområde 80%
Inkluderer UV lampe
Montering Bordplade
Partikelstørrelse <1mL
Oprensningsmetode Adsorption af sfærisk aktivt kul, katalysator, omvendt osmose, deionisering, UV-stråling, valgfri slutpartikel og sterilfiltrering
Turbiditet <1 NTU
Bredde (engelsk) 17 tommer
Bredde (metrisk) 43.5 cm
Højde (engelsk) 19,7 tommer
Højde (metrisk) 50.1 cm
Dybde (engelsk) 18,7 tommer
Dybde (metrisk) 47.6 cm
Vægt (engelsk) 68,3 lb. (drift); 50,7 lb. (Tom)
Vægt (metrisk) Ca. 31 kg (drift); 23 kg (tom)
Elektriske krav 100/240 VAC (+/-10 %) 50/60 Hz 130 VA (maks.)
Daglig output 120 L
Endotoksin koncentration <0,001 EU/mL med en terminal ultrafiltreringspatron
Produkttype Vandrensningssystem
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.