Få mere at vide
Sartorius arium™ trøste jeg ASTM 1, 3 kombinerede vandrensningssystemer med UV-lampe
Shop alle Sartorius produkter
Beskrivelse
- Unikt patronsæt til produktion af ultrarent vand af højeste kvalitet
- Innovativ iJust-teknologi optimerer produktets vandkvalitet
- Touch-display med intuitiv menunavigation
- Kompakt design med SD-kortplads
- Reproducerbare og pålidelige resultater
- Arium software styrer ventil på koncentratudløb svarende til måledata for CaCO 3 og CO 2
- Fås som bænksystem til hver laboratoriearbejdsstation
- Vægmonteret med integreret vægbeslag
Fordele
- Optimeret, økonomisk vandforbrug
- Førsteklasses produkt-vandkvalitet til enhver tid
- Garanteret længere levetid for downstream ultrarent vandsystemer
Tekniske data
Tekniske data
| Bakterieindhold | <1 CFU/l |
| Fødevandstilslutning | 3/8 tommer |
| Fodervandsovervågning | Nej |
| Fødevandskilde | Tryk på |
| Flowhastighed | 8 l/time |
| Produkt Vandtype | Type 1 og 3 |
| Fjernbetjent dispenser | Nej |
| Resistivitet | 18,2 Mohm.cm |
| Total organisk kulstof | <2 produkt vand,< 50 fødevand |
| Fødevandstryk | 2,0 til 6,9 bar |
| Vis mere |