Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Arium™ Bagtank uden integreret pumpe
Shop alle Sartorius produkter
Kapacitet (metrisk):
50 L
100 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Opbevarer rent vand i den innovative, lukkede Arium™ bagtank system.
- Beskytter rent vand mod sekundær forurening.
- Muliggør ensartet vandkvalitet over en længere periode og giver derved langsigtede, reproducerbare resultater.
- I modsætning til typiske vandtanke Arium™ taske giver en høj grad af brugersikkerhed og sparer tid ved at eliminere komplekse desinfektionsprocesser med kemikalier.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 L |
| Oversigt | 85.2cm × 51.4cm × 58.7cm |
| Til brug med (udstyr) | Arium Komfort, Arium Forskud |
| Type | Opbevaringssystem til rent vand, 100 L |
| Flowhastighed | Tyngdekraft |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af rent vand |
| Inkluderer | EU-stik, posetank (uden poser), installationssæt |
| Vægt (metrisk) | 47 kg |