Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Arium™ Bagtank uden integreret pumpe
Artikelnummer. 15841655 Shop alle Sartorius produkter
Kapacitet (metrisk):
50 L
100 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15841655
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ H2OAOV50W
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sartorius Stedim Biotech™ Arium™ Bagtank uden integreret pumpe bruger et lukket posetanksystem til at beskytte dit forberedte rene vand mod sekundær forurening.
  • Opbevarer rent vand i den innovative, lukkede Arium bagtank system.
  • Beskytter rent vand mod sekundær forurening.
  • Muliggør ensartet vandkvalitet over en længere periode og giver derved langsigtede, reproducerbare resultater.
  • I modsætning til typiske vandtanke Arium taske giver en høj grad af brugersikkerhed og sparer tid ved at eliminere komplekse desinfektionsprocesser med kemikalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 L
Oversigt 85.2cm × 25.4cm × 58.7cm
Til brug med (udstyr) Arium Komfort, Arium Forskud
Type Opbevaringssystem til rent vand, 50 L
Flowhastighed Tyngdekraft
Til brug med (applikation) Opbevaring af rent vand
Inkluderer EU-stik, posetank (uden poser), installationssæt
Vægt (metrisk) 33 kg