Få mere at vide
Sartorius Arium™ Advance L omvendt osmosesystem
Artikelnummer. 16867296 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Flowhastighed:
100 l/time
200 l/time
Kapacitet (metrisk):
100 l
200 l
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
16867296 100 l/time 200 l Hver
16857296 100 l/time 100 l Hver
16837296 200 l/time 100 l -
16847296 200 l/time 200 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16867296 Leverandør Sartorius Leverandørnr. H2OROL200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137485.00 DKK
    132613.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 4871.08 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Arium™ Advance L omvendt osmosesystem til produktion af rent vand.
  • De Arium™ Advance L laboratorievandsystemer er designet til et vandbehov for omvendt osmose på op til 200 l/time
  • Kombineret med den integrerede 100 eller 200 liters lagertank giver systemet den ideelle mængde forbehandlet fødevand til dit laboratorium.
  • Systemet kan samtidig føde flere laboratorieinstrumenter på én gang takket være den kraftige fordelerpumpe.
  • Dens kompakte, firkantede form reducerer pladsbehovet til et minimum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 200 l
Fødevandskilde Drikkeligt postevand
Flowhastighed 100 l/time
Produkt Vandtype Omvendt osmose (type 3)
Type Vandsystem
Fødevandstilslutning 0,25 tommer
Resistivitet 0,05 M Ω*cm