Få mere at vide
Sartorius Arium™ Advance L omvendt osmosesystem
Shop alle Sartorius produkter
Flowhastighed:
100 L/hr
200 L/hr
Kapacitet (metrisk):
100 L
200 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- De Arium™ Advance L laboratorievandsystemer er designet til et vandbehov for omvendt osmose på op til 200 l/time
- Kombineret med den integrerede 100 eller 200 liters lagertank giver systemet den ideelle mængde forbehandlet fødevand til dit laboratorium.
- Systemet kan samtidig føde flere laboratorieinstrumenter på én gang takket være den kraftige fordelerpumpe.
- Dens kompakte, firkantede form reducerer pladsbehovet til et minimum.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 L |
| Fødevandskilde | Drikkeligt postevand |
| Flowhastighed | 100 L/hr |
| Produkt Vandtype | Omvendt osmose (type 3) |
| Type | Vandsystem |
| Fødevandstilslutning | 0,25 tommer |
| Resistivitet | 0,05 M Ω*cm |