Få mere at vide
Aristolochic syre A, TRC
Artikelnummer. 30340443
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30340443 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30340443 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA771300100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aristolochic Acid
CAS 313-67-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C17 H11 N O7
Mængde 100 mg
Synonym 8-Methoxy-6-nitro-phenanthro[3,4-d]-1,3-dioxole-5-carboxylic acid, 8-Methoxy-3,4-methylenedioxy-10-nitrophenanthrene-1-carboxylic acid, Aristolochia A, Aristolochic acid, Aristolochic acid 1, Aristolochic acid A, Aristolochic acid I, NSC 11926, NSC 50413, TR 1736, Tardolyt
InChI formel InChI=1S/C17H11NO7/c1-23-12-4-2-3-8-9(12)5-11(18(21)22)14-10(17(19)20)6-13-16(15(8)14)25-7-24-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,19,20)
SMIL COc1cccc2c1cc(c3c(cc4OCOc4c23)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 8-methoxy-6-nitronaphtho[2,1-g][1,3]benzodioxol-5-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 341.272
Formel vægt 341.054
Procent renhed >95