Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, kloroform, ether, acetone, eddikesyre, anilin, alkalier, praktisk talt uopløselig i benzen, kulstofdisulfid
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.