missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Aristeromycin, TRC

Artikelnummer. 30332007
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332007 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332007 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7713232.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Aristeromycin
CAS 19186-33-5
Molekylær formel C11 H15 N5 O3
Mængde 2.5 mg
Synonym (1S,2R,3R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3-(hydroxymethyl)-1,2-cyclopentanediol, (-)-Aristeromycin, 1'a-Carbaadenosine, Aristeromycin, C-Adenosine, Carbocyclic Adenosine, Cycloadenosine, NSC 103526, [1R-(1α,2α,3β,5β)]-3-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)-1,2-cyclopentanediol, (1R,2S,3R,5R)- 3-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)-1,2-cyclopentanediol
InChI formel InChI=1S/C11H15N5O3/c12-10-7-11(14-3-13-10)16(4-15-7)6-1-5(2-17)8(18)9(6)19/h3-6,8-9,17-19H,1-2H2,(H2,12,13,14)/t5-,6-,8-,9+/m1/s1
SMIL Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3C[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
IUPAC navn (1R,2S,3R,5R)-3-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)cyclopentane-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 265.268
Formel vægt 265.1175
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.