Få mere at vide
Aripiprazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aripiprazole |
| Analyt- eller komponentnavne | Aripiprazole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 447.148 |
| Procent renhed | >95% |