Få mere at vide
Aripiprazol
Artikelnummer. 15462192 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15462192 5 g 5g
15452192 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462192 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457990050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 129722-12-9 | C23H27Cl2N3O2 | 448,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129722-12-9
Molekylær formel C23H27Cl2N3O2
Molekylvægt (g/mol) 448.39
InChI nøgle CEUORZQYGODEFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym aripiprazole, abilify, abilitat, abilify discmelt, discmelt, aripiprazol, opc 31, aripiprazole usan, aripiprazolum, aripirazole
PubChem CID 60795
ChEBI CHEBI:31236
IUPAC navn 7-[4-[4-(2,3-dichlorphenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-on
SMIL C1CC(=O)NC2=C1C=CC(=C2)OCCCCN3CCN(CC3)C4=C(C(=CC=C4)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aripiprazole
Smeltepunkt 149,0 °C
Tab ved tørring 0,3% maks. (105 °C, 3 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i eddikesyre, uopløselig i methanol og hexan
Formel vægt 448.39
Procent renhed ≥97,5% (HPLC)