missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Aripiprazole N4-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30344965
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344965 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344965 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7710205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Aripiprazole N4-Oxide
CAS 573691-11-9
Molekylær formel C23H27Cl2N3O3
Mængde 5 mg
Synonym 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxido-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
InChI formel InChI=1S/C23H27Cl2N3O3/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28(30)13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-31-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29)
SMIL [O-][N+]1(CCN(CCCCOc2ccc3CCC(=O)Nc3c2)CC1)c4cccc(Cl)c4Cl
IUPAC navn 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)-4-oxidopiperazin-4-ium-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 464.38
Formel vægt 463.1429
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.