missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Aripiprazole N1-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30341759
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341759 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341759 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA77101525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Aripiprazole N-Oxide
CAS 573691-09-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C23 H27 Cl2 N3 O3
Mængde 25 mg
Synonym 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)-1-oxido-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-, Aripiprazole N-Oxide, Aripiprazole Related Compound F (USP), Aripiprazole Imp. F (EP)
InChI formel InChI=1S/C23H27Cl2N3O3/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)27-10-13-28(30,14-11-27)12-1-2-15-31-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29)
SMIL [O-][N+]1(CCCCOc2ccc3CCC(=O)Nc3c2)CCN(CC1)c4cccc(Cl)c4Cl
IUPAC navn 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)-1-oxidopiperazin-1-ium-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 464.38
Formel vægt 463.1429
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.