missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Aripiprazole N,N-Dioxide, TRC

Artikelnummer. 17952255
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17952255 10 mg
17912715 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17952255 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA77101010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 573691-13-1
Molekylær formel C23 H27 Cl2 N3 O4
Molekylvægt (g/mol) 480.38
Synonym 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dioxido-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
IUPAC navn 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)-1,4-dioxido-piperazine-1,4-diium-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
SMIL [O-][N+]1(CCCCOc2ccc3CCC(=O)Nc3c2)CC[N+]([O-])(CC1)c4cccc(Cl)c4Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Aripiprazole N,N-Dioxide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H27Cl2N3O4/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28(31)13-11-27(30,12-14-28)10-1-2-15-32-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29)
Formel vægt 497.1379
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.