Få mere at vide
Aripiprazole metabolite (OPC-3373), 1mg/ml in Ethanol, Lipomed
Beskrivelse
Aripiprazole metabolite (OPC-3373), 1mg/ml in Ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dihydro-7-(3'carboxy)propoxy-2(1 H)-quinolinone |
| CAS | 58899-27-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,4-Dihydro-7-(3'carboxy)propoxy-2(1 H)-quinolinone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H15 N O4 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Synonym | Butanoic acid, 4-[(1,2,3,4-tetrahydro-2-oxo-7-quinolinyl)oxy]-, 4-[(1,2,3,4-Tetrahydro-2-oxo-7-quinolinyl)oxy]butanoic acid, 4-[(2-Oxo-3,4-dihydroquinolin-7(1 H)-yl)oxy]butanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMIL | OC(=O)CCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC navn | 4-[(2-oxo-3,4-dihydro-1 H-quinolin-7-yl)oxy]butanoic acid |
| Vis mere |