Få mere at vide
Aripiprazol, LoGiCal
Artikelnummer. 30461386
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461386 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461386 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0961.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aripiprazole
CAS 129722-12-9
Analyt- eller komponentnavne Aripiprazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C23 H27 Cl2 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Aripiprazole, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydrocarbostyril, Abilify, Abilitat, Arpizol, Asprito, OPC 14597, OPC 31, Pripiprazole
InChI formel InChI=1S/C23H27Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29)
Løsningstype Fedt
SMIL Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl
IUPAC navn 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 448.39
Mængde 10 mg
Formel vægt 447,148 g/mol