Få mere at vide
Aripiprazol, Lipomed
Artikelnummer. 30463243
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30463243 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30463243 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMARP1374100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Aripiprazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aripiprazole
CAS 129722-12-9
Analyt- eller komponentnavne Aripiprazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C23 H27 Cl2 N3 O2
Synonym Aripiprazole, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1 H)-quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydrocarbostyril, Abilify, Abilitat, Arpizol, Asprito, OPC 14597, OPC 31, Pripiprazole
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl
IUPAC navn 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1 H-quinolin-2-one
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 448.39
Mængde 100 mg
Formel vægt 447,148 g/mol