missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Aripiprazole Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aripiprazole Hydrate |
| CAS | 503445-20-3 |
| Molekylær formel | C23 H27 Cl2 N3 O2. x[H2O] |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone Hydrate, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydrocarbostyril Hydrate, Abilify Hydrate, Abilitat Hydrate, OPC 14597 Hydrate, OPC 31 Hydrate, 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-, hydrate, Aripiprazole hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27Cl2N3O2.H2O/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18;/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29);1H2 |
| SMIL | O=C1NC2=CC(OCCCCN3CCN(CC3)C4=C(Cl)C(Cl)=CC=C4)=CC=C2CC1.O |
| IUPAC navn | 7-(4-(4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl)butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 466.4 |
| Formel vægt | 465.16 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?