Få mere at vide
Aripiprazole-d8 (Butyl-d8), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aripiprazole-D8 |
| CAS | 1089115-04-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C23 2H8 H19 Cl2 N3 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy-1,1,2,2,3,3,4,4-d8]-3,4-dihydro-, Aripiprazole-(butoxy-D8) |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29)/i1D2,2D2,10D2,15D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(Oc1ccc2CCC(=O)Nc2c1)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3CCN(CC3)c4cccc(Cl)c4Cl |
| IUPAC navn | 7-[1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuterio-4-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.43 |
| Vis mere |