Learn More
Aripiprazole, 1mg/ml in Acetonitrile, Lipomed
Product Code. 30461817
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Product Code. Quantity Unit Size
30461817 1 mL 1mL
1 options
Product Code. 30461817 Supplier Lipomed Supplier No. LPMARP13741LA
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Aripiprazole, 1mg/ml in Acetonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Aripiprazole
CAS 129722-12-9
Analyte or Component Names Aripiprazole
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C23 H27 Cl2 N3 O2
Concentration 1 mg/mL
Synonym Aripiprazole, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1 H)-quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydrocarbostyril, Abilify, Abilitat, Arpizol, Asprito, OPC 14597, OPC 31, Pripiprazole
InChI Formula InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl
IUPAC Name 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1 H-quinolin-2-one
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 448.39
Quantity 1 mL
Formula Weight 447.148 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.