missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Arimistane, TRC

Artikelnummer. 30135923
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135923 10 g
30132508 5 g
30008474 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135923 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA79489810G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1420-49-1
Molekylær formel C19H24O2
Molekylvægt (g/mol) 284.39
Synonym Androsta-3,5-diene-7,17-dione, Arimistane, NSC 134910, Androst-3,5-diene-7,17-dione
IUPAC navn (8R,9S,10R,14S)-10,13-dimethyl-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-7,17-dione
SMIL CC12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CCC2=O)C(=O)C=C4C=CCC[C@]34C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Androst-3,5-diene-7,17-dione
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C19H24O2/c1-18-9-4-3-5-12(18)11-15(20)17-13-6-7-16(21)19(13,2)10-8-14(17)18/h3,5,11,13-14,17H,4,6-10H2,1-2H3/t13-,14-,17-,18-,19?/m0/s1
Formel vægt 284.1776
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.