Få mere at vide
Skytec Aria 360 Nitril Skum Handsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17891674
Skift visning
Størrelse:
6, X-Small
7, Lille
8, Medium
9, Større
10, X-Large
11, 2X-stor
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17891674 8, Medium
17851654 6, X-Small
17821654 7, Lille
17831654 9, Større
17811654 10, X-Large
17881644 11, 2X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17891674 Leverandør Skytec Leverandørnr. SKG00022FF
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Aria 360 Gloves er lette nitrilskumhandsker med enestående holdbarhed og greb, miljøvenlig liner og berøringsskærm.
  • GeniumTM er en miljøvenlig liner med 1/3 af ingredienserne efter vægt, der er bæredygtigt fremskaffet, og som kræver 30 % mindre energi for at blive produceret
  • Touchscreen-funktion på tommelfinger og pegefinger
  • Anatomisk designet med fugttransport for at levere stor komfort
  • Fremragende greb under alle forhold (tør våd, olieagtig)
  • Lav partikelafgivelse til følsomme applikationer
  • Super blød liner
  • Patenteret nitrilskum håndfladebelægning forbedrer beskyttelsen
  • Sanitized™ antimikrobiel finish giver ekstra friskhed
  • Let varmebeskyttelse op til 100 °C i en kort periode
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificeringer/compliance ANSI Slid, ANSI Punktering
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN388, EN420, EN 407
Kloreret Nej
Belagt område Håndflade
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Nitrilskum
Farve Grå, Sort
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Udvendig finish Delvist tekstureret
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Nylon, Spandex, Nitril
Produkttype Berøringsskærm arbejdshandske
Størrelse 8, Medium
Til brug med (applikation) Generel håndtering
Handske manchet stil Elastisk
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 niveau 2
Modstandsdygtig overfor Slid, punkteringer
Tommelfinger stil Lige
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 240 mm