Få mere at vide
Skytec Aria 360 Nitril Skum Handsker
Beskrivning
- GeniumTM er en miljøvenlig liner med 1/3 af ingredienserne efter vægt, der er bæredygtigt fremskaffet, og som kræver 30 % mindre energi for at blive produceret
- Touchscreen-funktion på tommelfinger og pegefinger
- Anatomisk designet med fugttransport for at levere stor komfort
- Fremragende greb under alle forhold (tør våd, olieagtig)
- Lav partikelafgivelse til følsomme applikationer
- Super blød liner
- Patenteret nitrilskum håndfladebelægning forbedrer beskyttelsen
- Sanitized™ antimikrobiel finish giver ekstra friskhed
- Let varmebeskyttelse op til 100 °C i en kort periode
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certificeringer/compliance | ANSI Slid, ANSI Punktering |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN388, EN420, EN 407 |
| Kloreret | Nej |
| Belagt område | Håndflade |
| Konstruktion | Strikke |
| Belægningsmateriale | Nitrilskum |
| Farve | Grå, Sort |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A1 |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?