Få mere at vide
ARHGAP42 Antibody (2F1A7) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
4200.00 DKK
Tekniske data
Antigen ARHGAP42
Klon 2F1A7
Koncentration 1 mg/mL
Fortynding Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000
Applikationer Western Blot, ELISA
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18253431
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP2-61675
0.1 mL
4200.00 DKK
0.10ml
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
ARHGAP42 Monoclonal specifically detects ARHGAP42 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Tekniske data
Tekniske data
ARHGAP42
1 mg/mL
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Mouse
143872
Purified recombinant fragment of human ARHGAP42 (AA: 577-719) expressed in E. Coli.
Primary
98.6 kDa
2F1A7
Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000
Monoclonal
Purified
FLJ32810, Rho GTPase activating protein 42
ARHGAP42
IgG1
Protein G purified
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater