Få mere at vide
MedChemExpress Arglabin
Artikelnummer. 16479517
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16479517 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16479517 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY16059
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
MedChemExpress Arglabin ((+)-Arglabin), a natural product isolated from Artemisia glabella, is a NLRP3 inflammasome inhibitor. Arglabin shows anti-inflammatory and antitumor activities. The antitumor activity of Arglabin proceeds through its inhibition of farnesyl transferase which leads to the activation of RAS proto-oncogene.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 246.3 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 84692-91-1
Produkttype Natural Products
Renhed 98.1%
Opløselighed DMSO : ≥ 100 mg/mL (406.01 mM)
Synonym (+)-Arglabin
Mål NOD-like Receptor (NLR)∣Farnesyl Transferase∣Autophagy