missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress Argireline
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.0% |
| CAS | 616204-22-9 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 888.99 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 100 mg/mL (112.49 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Acetyl hexapeptide-3 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?