Få mere at vide
MedChemExpress Argipressin
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.53% |
| CAS | 113-79-1 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 1084.23 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : ≥ 100 mg/mL (92.23 mM) |
| Synonym | Arg8-vasopressin∣ AVP |