Få mere at vide
Arginino-succinic Acid Disodium Salt (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arginino-succinic Acid Disodium Salt |
| Analyt- eller komponentnavne | Arginino-succinic Acid Disodium Salt |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N4O6.2Na/c11-5(8(17)18)2-1-3-13-10(12)14-6(9(19)20)4-7(15)16;;/h5-6H,1-4,11H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H3,12,13,14);;/q;2*+1/p-2 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 334.09 |