Få mere at vide
ʟ-Arginine Monohydrochloride, Millipore™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ʟ-Arginine monohydrochloride |
| Smeltepunkt | >235°C |
| MDL nummer | MFCD00064550 |
| Synonym | α-Amino-δ-guanidino valerianic acid hydrochloride, alpha-Amino-delta-guanidino valerianic acid hydrochloride, Arg, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride |
| Tæthed | 1.42 g/cm3 at 20°C |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.66 |
| Mængde | 10 kg |
| Grad | Research |
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?